Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Full-Scale Thermometers
Codice prodotto. 11769735 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -20 ° a +300 °C
Da -50 ° a +250 °C
Product Type:
Termometro con scala completa
Termometro con scala completa Plus
Termometro con scala completa Plus Ultra
Termometro con scala completa Ultra
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11769735
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Sonda in acciaio inox, batteria all’ossido di argento da 1.5V
Switchable °F/°C temperature ranges
Sonda in acciaio inox con punta perforante per l'esposizione costante a temperature estreme all'estremità dell'intervallo. Termometro a fondo scala Fisher Scientific™: letture aggiornate ogni secondo e visualizzate con cifre alte 0.37 poll. (9.4mm) sull'LCD. Intervalli di temperatura in °F/°C (alternabili).
  • Il retro magnetico consente il posizionamento su superfici metalliche (incubatori, congelatori, bagni)
  • Il cavalletto pieghevole consente l'uso su banchi di laboratorio; fermi a molla su qualsiasi bordo
  • Risoluzione 0.1° da -20 a +200 e 1° nel range restante
  • Dimensioni di appena 2.12 di diametro × 0.56 pollici (5.3 × 1.3 cm) di profondità
  • Diametro sonda × L: 0.14 × 5.5 pollici (0.4 × 14 cm)
  • Lunghezza del cavo: 10 piedi (3 m)
Il modello Plus include anche allarme livello alto/basso, memorie dei valori minimo/massimo e mantenimento.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Profondità (sistema metrico) 1.4 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,14in.
Include Sonda in acciaio inox, batteria all'ossido di argento da 1.5 V
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 5.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304.8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 14.6 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0.1 per temperature superiori all'intervallo da -20 a 200 °C e 1 negli altri intervalli
Product Type Termometro con scala completa Plus
Lunghezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -4°F
Min. Temperature (Metric) -20°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -4° a +572 °F
Temperature Range (Metric) Da -20 ° a +300 °C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Congelatori, incubatori, bagnomaria
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8 cm