Learn More
Fisherbrand™ Barometro digitale portatile Traceable™
Codice prodotto. p-181788 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Barometro, cordino, due pile a bottone, corpo antiurto, batteria
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11724206
Includes
Barometro, cordino, due batterie a bottone, custodia antiurto
Keep track of your environment and your time with this multi-functional Traceable™ Handheld Digital Barometer.
Barometro portatile multifunzione per controllo dell'ambiente e del tempo. Barometro digitale portatile Fisher Scientific™ Traceable™ per la misurazione e la visualizzazione digitale di temperatura, altitudine e pressione barometrica.
  • Cronometro/orologio
  • La tendenza della pressione barometrica viene visualizzata con il valore corrente e le precedenti 2, 4, 6, 8, 10 e 12 ore in un grafico a barre
  • Memoria dei valori minimo/massimo per altitudini raggiunte in un determinato periodo di tempo
  • Certifications
    Traceable to standards provided by NIST™. Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA.
    Specifica
    Accuracy (Barometer) ±8 mbar
    Resolution (Temperature) 0.1°C
    Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 140°F
    Include Barometro, cordino, due pile a bottone, corpo antiurto, batteria
    Tipo Barometro digitale portatile