Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero Traceable™ ad alta precisione con due sonde normali
Codice prodotto. p-3742819 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di sonda:
1 Bottle Probe
2 Regular Probes
Two Bottle Probes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11715853
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometri doppi con letture fino a 0.01° per il monitoraggio simultaneo della temperatura nei frigoriferi e nei congelatori o in due zone distinte di uno stesso frigorifero. Il termometro per frigorifero ad alta precisione Fisher Scientific Traceable è provvisto di due LED visivi e di due allarmi audio; visualizza con precisione l'ora/la data degli allarmi del termometro doppio.
Termometri doppi con letture accurate a 0.01° per il monitoraggio simultaneo della temperatura nei frigoriferi e nei congelatori o in due zone distinte di uno stesso frigorifero. Il termometro per frigorifero ad alta precisione Fisher Scientific™ Traceable™ è provvisto di due LED visivi e di due allarmi audio; visualizza con precisione l'ora/la data degli allarmi del termometro doppio.
  • Triple display shows minimum/maximum, current temperatures
  • Min/max monitors readings for any period; displays exact time/date temperature occurred
  • Programmable in 0.01° increments
  • Alarm signals continuously even if temperature returns to nonalarm range
  • 10 ft. micro-cable permits refrigerator doors to close on it
  • Temperature range: -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
  • Resolution: 0.01°, accuracy: ±0.3°C
  • Displays exact time/date when MIN/MAX reading occurred and time/date when alarm triggered
  • Two-channel alarm is programmable in 0.1° increments and sounds continuously when temperature rises above/falls below set points
  • High-impact, chemical resistant ABS plastic case is 2.75 x 4.25 x 0.75 in.
  • Weight: 5 oz. (141.74 g)
Order Info
Disponibili con sonda in flacone o sonda normale. Sonda sigillata in un flacone con diam. 1 x 2.5 pollici con glicole atossico. La sonda normale è impermeabile e resistente alle sostanze chimiche, con diametro di 0.18 x 0.75 pollici.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,18 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 4.57 mm
Dimensioni (L x P x A) 4.5 x 2.75 x 4.25 pollici (11.4 x 7 x 10.79 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio simultaneo della temperatura in refrigeratori e congelatori o in due posizioni di un refrigeratore
Altezza (sistema imperiale) 4,25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.79 cm
Include Corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche, supporto da banco, nastri di fissaggio con Velcro o magnetici, montaggio a parete e due batterie, una sonda per flaconi
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 0,7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.4 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304,8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 1.9 cm
Materiale Plastica ABS
Tipo di sonda 1 Bottle Probe
Risoluzione 0.01°C
Peso (sistema imperiale) 5 once
Peso (sistema metrico) 140 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 4,5 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58° a +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refrigerators, Freezers
Accuracy ±0.3°C
Display LED
Larghezza (sistema metrico) 6.9 cm