Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hi-Accuracy Thermometer
Codice prodotto. 11731445 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Sonda in acciaio inox, certificato Traceable e due batterie AA
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11731445
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Traceable™ Hi-Accuracy Thermometer provides the exact readings required for critical requirements, quality control checks, and routine measurements.
Fornisce le letture precise richieste in caso di necessità critiche, verifiche dei controlli di qualità e misurazioni di routine. Termometro Fisher Scientific™ Traceable Hi-Accuracy, per la memorizzazione di ora e data delle letture minima/massima e degli allarmi di valore alto/basso.
  • Disponibile con una o due sonde
  • Monitoraggio contemporaneo in entrata e in uscita
  • Allarmi visivi e acustici, impostabili a valore alto e basso
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.12 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 3.05 mm
Dimensioni (L x P x A) 9 x 2.75 x 4.25 in. (22.86 x 6.98 x 10.79 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura in bagnomaria, cuvette, sistemi gassosi, reagenti, incubatori, sostanze farmaceutiche, derivati del petrolio, alimenti, acque reflue
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.79 cm
Include Sonda in acciaio inox, certificato Traceable e due batterie AA
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 60 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 6.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.6 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 152.4 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 15.24 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0.01°C
Peso (sistema imperiale) 5 once
Peso (sistema metrico) 141.7 g
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Product Type Traceable Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58° a +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Tipo di batteria AA
Accuracy ±0.3°C
Display LED
Larghezza (sistema metrico) 6.98 cm