Learn More
Fisherbrand™ Termometro a infrarossi Traceable™ con levetta a scatto sull'impugnatura
Codice prodotto. 11759785 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -60 ° a +500 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11759785
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batteries
Lettura immediata in gradi Fahrenheit e Celsius per qualsiasi superficie, inclusi solidi, semisolidi e liquidi
Simple operation—point at sample and take a reading in less than a second. Fisher Scientific™ Traceable™ Infrared Thermometer with Trigger Grip instantly reads both Fahrenheit and Celsius for any surface, including solids, semisolids, and liquids.
  • Noninvasive, no-touch measurements are ideal for food preparation, life sciences, pharmaceuticals, petroleum products, cleanrooms, electronics, and field use
  • Thermocouple jack may be used for reading all Type K thermocouples
  • Minimum/maximum feature permits viewing highest and lowest readings at any time
  • Displays the average of all readings made and the difference between two readings
  • Audible, user settable, high and low alarms signal out-of-range conditions
  • 'Hold' function freezes display at the current reading
  • Backlighting permits viewing in low-light conditions; low-battery indicator
  • Memory permits recalling individually captured temperatures
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, NIST
Dimensioni (L x P x A) 18 x 7 x 3.8 cm
Emissività Da 0,1 a 1 con incrementi di 0,01
Da utilizzare con (applicazione) Alimenti, biologia, industria farmaceutica, prodotti derivati dal petrolio, camere sterili, elettronica e analisi sul campo
Include Batterie
Tipo di sonda Tipo K
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 6 oz.
Peso (sistema metrico) 0,2 kg
Product Type Type K Infrared Thermometer
Max. Temperature (English) 932°F
Temperatura max (sistema metrico) 500°C
Min. Temperature (English) -76°F
Min. Temperature (Metric) -60°C
Temperature Range (Metric) Da -60 ° a +500 °C
Calibrated Sì
Tipo di batteria AAA
Accuracy ±1 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 6.99 cm