Learn More
Fisherbrand™ Termometro a infrarossi con bracciale Traceable™
Codice prodotto. 11719785 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Fascetta da polso, batteria
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11719785
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Braccialetto
Noninvasive, no-touch measurements
Misurazioni non invasive senza contatto. Termometri a infrarossi Fisher Scientific™ Traceable™ con bracciale, per preparazione di alimenti, applicazioni life science, prodotti farmaceutici, derivati del petrolio, camere sterili, componenti elettronici e uso sul campo.
  • Funzionamento semplice: è sufficiente accenderlo, puntarlo verso il campione e leggere la lettura (meno di un secondo)
  • Lettura in gradi Fahrenheit e Celsius su qualsiasi superficie—solidi, semisolidi e liquidi
  • Il comando Hold blocca l'attuale lettura sul display
  • Emissività da 0.05 a 1.00 poll. L'incremento da .01 copre il 90% di tutte le applicazioni
  • La funzionalità di lettura minima e massima consente di osservare in qualsiasi momento i valori minimo e massimo
  • Il puntatore a raggio laser permette di mirare al campione da misurare
  • Il display indica quando la batteria è scarica
Specifiche
  • Risoluzione: 0.1°
  • Precisione: ±1°C + 2%
  • Campo visivo di 6:1
  • Dimensioni: 4 × 2 × 0.75 pollici (10.2 × 5 × 1.9cm)
  • Peso: 2.25 once
  • Intervallo di temperatura: da -67 a 482°F e da -55 a 250°C
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, NIST
Emissività Da 0.5 a 1 con incrementi di 0.01
Da utilizzare con (applicazione) Alimenti, biologia, industria farmaceutica, prodotti derivati dal petrolio, camere sterili, elettronica e analisi sul campo
Include Fascetta da polso, batteria
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 2.25 once
Peso (sistema metrico) 0.063 kg
Product Type Infrared Thermometer
Max. Temperature (English) 482°F
Temperatura max (sistema metrico) 250°C
Min. Temperature (English) -67°F
Min. Temperature (Metric) -55°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -67 a 482 °F
Temperature Range (Metric) Da -55 ° a +250 °C
Calibrated Sì
Tipo di batteria CR2032 Lithium
Accuracy ±1 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 5 cm