Learn More
Fisherbrand™ Timer con richiamo istantaneo della memoria Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Batteria AAA sostituibile che alimenta il timer per tre anni di utilizzo nominale
Unique memory feature encourages devoting this timer to one piece of laboratory equipment such as a water bath, oven, stirrer, or incubator.
L'esclusiva funzione di memoria incentiva l'utilizzo di questo timer per attrezzature da laboratorio come bagni d'acqua, forni, agitatori o incubatori.
- Conto alla rovescia da un massimo di 99 minuti, 59 secondi a zero
- Precisione: 0.01%
- Il display è caratterizzato da cifre luminose extra-grandi, con un'altezza di 0.62 pollici
- Allarme sonoro ad alto volume per 30 secondi al raggiungimento dello zero La memoria istantanea ritorna sempre alla schermata del tempo programmato Il retro magnetico consente il posizionamento del timer su superfici metalliche
- Può essere disposto in orizzontale su un tavolo oppure in verticale con il cavalletto ribaltabile
- Clip di fissaggio a molla per taschino
Order Info
Dimensioni: 2.5 L x 2.25 P x 0.75 pollici A (6.4 x 5.7 x 1.9 cm), peso: 2 once (57g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Product Type | Handheld/Benchtop Timer |
| Intervallo di tempo | Da 99 min. 59 sec. a zero |
| Alarms | Durata di 30 sec. |
| Accuracy | 0.0001 |
| Risoluzione | 1 sec. |
| Display | LCD |
| Dimensioni (L x P x A) | 2.5 x 2.25 x 0.75 pollici (6.4 x 5.7 x 1.9 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.25 in. |
| Vedi altri risultati |