Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ International Standards Extreme-Accuracy Digital Thermometer
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Sonda in acciaio inox, custodia in plastica ABS resistente a impatti e prodotti chimici, supporto, Velcro™, strisce magnetiche, supporto da parete, due batterie AA (monitoraggio continuo e permanente di 1 anno)
Ideali per la misurazione delle temperature in bagni ad acqua, cuvette, impianti a gas, reagenti, soluzioni standard, forni, incubatori, prodotti farmaceutici, derivati dal petrolio, alimenti e acque reflue. Termometri digitali di precisione a Fisher Scientific™ Traceable™ a standard internazionale, con robusta sonda in acciaio inox che mostra anche le variazioni minime in liquidi, aria/gas e semisolidi.
Le unità visualizzano 0.00, 25.00, 37.00 o una combinazione di tutte e tre le letture in °°F e °°C.
- Letture precise con penetrazione del puntale di 0.33°pollici
- Registrazione di data/ora per i valori min/max e avvertenze di allarme per valore alto/basso
- Visualizzazione di temperatura minima/massima e attuale
- Letture del monitoraggio dei valori min/max in qualsiasi periodo; visualizzazione di data/ora esatte della temperatura min/max
- Allarme sotto forma di due LED visivi e due segnali acustici nel caso la temperatura superi i limiti impostati; visualizzazione di data/ora esatte degli allarmi doppi del termometro
- Programmabile in incrementi di 0.1°; gli allarmi vengono emessi di continuo anche quando la temperatura torna nell'intervallo ammesso
- Risoluzione: 0.01°
- Precisione: ±0.05°C entro ±2°°C dello standard
- Diametro sonda: 0.12 pollici (0.30 cm)
- Lunghezza stelo: 6.25 pollici (15.87 cm)
- Lunghezza totale: 9 pollici (22.86 cm)
- Cavo: 5 piedi (1.5 m)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Compliance
Conforme allo standard internazionale sulla temperatura ITS-90.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0,12 in. |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 3 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,7 x 6,9 x 1,9 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazione della temperatura in bagnomaria, cuvette, sistemi gassosi, reagenti, soluzioni standard, forni, incubatori, sostanze farmaceutiche, derivati del petrolio, alimenti e acque reflue |
| Altezza (sistema imperiale) | 0,75in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1,9 cm |
| Include | Sonda in acciaio inox, custodia in plastica ABS resistente agli urti e agli agenti chimici, supporto, Velcro™, strisce magnetiche, supporto da parete, due batterie AA (per un monitoraggio continuo della durata di 1 anno) |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 6,25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.7 cm |
| Vedi altri risultati |