Learn More
Fisherbrand™ Misuratore di umidità Jumbo Thermo Traceable™
Codice prodotto. 11536973 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -5° a 50 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11536973
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Custodia in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche, supporto pieghevole, montaggio a parete, sonda termica esterna, cavo da 10 piedi (3 m) e batteria alcalina AAA.
I sensori a stato solido a risposta rapida mostrano le variazioni di umidità relativa, temperatura ambiente e (con sonda) temperatura esterna in meno di 30 secondi
Fast-response, solid-state sensors show changes in relative humidity, ambient temperature, and (with probe) external temperature in under 30 seconds. Fisher Scientific™ Traceable™ Jumbo Thermo-Humidity Meter has a jumbo (1.12 in.H) display can be read from 35 ft. (10.7m).
Il display viene aggiornato una volta al secondo e mostra le temperature (impostabili dall'utente) in °F o °C. L’ampio display (H 1.12 poll.) può essere letto da 35 piedi (10.7 m).
  • Intervallo di umidità: da 25 a 95% UR, con 1% di risoluzione e precisione da ±2% (intervallo medio) a ±4% (al di fuori dell'intervallo medio)
  • Intervallo di temperatura ambiente: da -5 a +50 °C (da +23 a +122 °F)
  • Letture della sonda termica esterna (inclusa) da -50 a +70 °C (da -58 a +158 °F)
  • Risoluzione di 1° e precisione di ±1 °C per le letture di temperatura ambiente ed esterna
  • La doppia memoria (minima e massima) può essere visualizzata o cancellata con la semplice pressione di un pulsante
  • Consente di monitorare le condizioni durante la notte, nei fine settimana o durante qualsiasi intervallo di tempo impostato dall'utente
  • Il cavo e il sensore di temperatura esterno funzionano perfettamente anche immersi
  • L'unità è alimentata a batteria, autonoma, stabile e precisa; non richiede regolazioni o manutenzione
Order Info
Misura 0.75 L x 3.87 P x 4.25 pollici A (2 x 9.8 x 10.8 cm) e pesa 5.4 once (153 g)
Certifications
E' fornito un certificato che attesta la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio di calibrazione ISO™ 17025 accreditato da A2LA™.
Compliance
Soddisfa gli standard federali per la specifica CLIA 493.1207 per il monitoraggio di temperatura e umidità.
Specifica
Tipo Misuratore di umidità Jumbo Thermo
Intervallo di umidità Da 25 a 95%
Risoluzione 0,001
Accuracy Da ±2 a ±4%
Temperature Range (Metric) Da -5° a 50 °C
Precisione termica ±1 °C
Tipo di display LCD
Materiale Plastica ABS
Memoria Doppia memoria
Sensori Allo stato solido
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 23 ° a 122 °F
Risoluzione temperatura 0.1 °F
Dimensioni (L x P x A) 0.75 x 3.87 x 4.25 pollici (1.9 x 9.8 x 10.8 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 10 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 1.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3 m
Larghezza (sistema imperiale) 3,87 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 4,25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.8 cm
Peso (sistema imperiale) 5,4 once
Peso (sistema metrico) 0.153 kg
Da utilizzare con (applicazione) I sensori allo stato solido a risposta rapida mostrano le variazioni di umidità relativa, temperatura ambiente e (con sonda) temperatura esterna in meno di 30 sec.
Include Corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche, supporto pieghevole, montaggio a parete, sonda di temperatura esterna, cavo da 10 piedi e batteria alcalina AAA
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST