Learn More
Fisherbrand™ Manometri/vacuometri Traceable™
Codice prodotto. 11704216 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Gamma di pressione:
Da -100 a 100 psi
Da -15 a 15 psi
Da -30 a 30 psi
Da -5 a 5 psi
Product Type:
Modello con stampante
Modello senza stampate
Peso (sistema metrico):
0.14 kg
0.14 kg
0.34 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11704216
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Il modello senza stampa comprende tubi, batteria da 9V, custodia per trasporto in plastica ABS e porta RS-232; il modello con stampa comprende tubo flessibile/rigido, batterie AA, custodia per trasporto in plastica ABS, uscita per computer, cavo per computer di 79 poll. con CD software e rotolo di carta.
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
  • L'unità portatile consente di misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in: psi, mbar, bar, cm/H2O, poll./H2O, piedi/H2O, mm/Hg, poll./Hg, kg/cm2, once/poll.2 e kPa
  • Tempo di risposta: 0.5sec.
  • Precisione: ±0.3% del fondo scala tra 0 e 50°C
  • Letture visualizzate sul display retroilluminato con cifre alte 0.625 poll. (1.6cm) visibili da una distanza di 6 piedi. Caratterizzato dal pulsante HOLD per bloccare la visualizzazione e l'acquisizione delle letture
  • Tasto memoria per richiamare le letture massima e minima
  • La funzione di calcolo differenziale consente di misurare la differenza tra due letture
  • Azzeramento al tocco di un pulsante
  • Visualizzazione della durata fino a 99 ore, 59 minuti, 59 secondi, per consentire all'utente di registrare il raggiungimento della pressione massima o minima
Modello con stampa
  • Acquisizione e memorizzazione di massimo 99 letture al tocco di un pulsante
  • La memorizzazione dei dati permette di acquisire e registrare fino a 12,000 letture a intervalli brevi (1 secondo) o lunghi (2 ore); stampa di numero campione, lettura corrente, data e ora
  • Stampa delle memorizzazioni manuali e del datalogger senza collegamento a un computer
  • L'uscita per computer consente di trasferire su un PC le memorizzazioni manuali, del datalogger e le acquisizioni programmabili correnti
Order Info
Dimensioni: 7.125 L x 2.75 P x 1.125 pollici A (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Accetta tubi con diametro interno da 0.062 a 0.187 pollici Modello non stampato: 5 once; Modello stampato: 12 once
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 7,12 x 2,75 x 1,12 in. (18,1 x 7 x 2,9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Unità portatili per misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in 11 diverse unità di misura (psi, mbar, ecc.)
Altezza (sistema imperiale) 1,12 in.
Altezza (sistema metrico) 2.9 cm
Include Manichetta/tubo, batterie AA, custodia per il trasporto in plastica ABS, uscita per computer, rotolo di carta
Lunghezza (sistema imperiale) 7,12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.1 cm
Materiale Plastica ABS
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) Da 32 ° a 122 °F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) Da 0° a 50 °C
Tempo di risposta 0,5 sec.
Intervallo di tempo 99 ore 59 min. 59 sec.
Peso (sistema imperiale) 12 once
Peso (sistema metrico) 0.34 kg
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Accuracy ±0,3%
Tipo di display LCD
Gamma di pressione Da -100 a 100 psi
Product Type Modello con stampante