Learn More
Standard di tampone per pH Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
Codice prodotto. 11754256 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
16 once (473 ml)
6 x 100 ml
Imballaggio:
6 dosi da 100 ml
6 shots of 100mL
Flacone
pH:
4.005
7.0
7.00
10.012
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 11754256
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
IUPAC formulation
  • Compatible with all makes and instruments and electrodes
  • Accuracy at 25°C is ±0.010 pH
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer Standards
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Instruments and Electrodes
pH 7.0
Forma fisica Liquid
Quantità 16 once (473 ml)
Tipo di soluzione Buffer
Note sul grado di purezza Accuracy at 25°C is ±0010pH
Imballaggio Flacone
Tracciabilità a NIST Tracciabili NIST
Grado Certified