Learn More
Standard di tampone per pH Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
Codice prodotto. 11774256 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
16 once (473 ml)
6 x 100 ml
Imballaggio:
6 dosi da 100 ml
6 shots of 100mL
Flacone
pH:
4.005
7.0
7.00
10.012
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 11774256
IUPAC formulation
  • Compatible with all makes and instruments and electrodes
  • Accuracy at 25°C is ±0.010 pH
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer Standards
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Instruments and Electrodes
pH 4.005
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 100 ml
Tipo di soluzione Buffer
Note sul grado di purezza Accuracy at 25°C is ±0010pH
Imballaggio 6 dosi da 100 ml
Tracciabilità a NIST Tracciabili NIST
Grado Certified