Learn More
Standard di tampone per pH Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
16 once (473 ml)
6 x 100 ml
Imballaggio:
6 dosi da 100 ml
6 shots of 100mL
Flacone
pH:
4.005
7.0
7.00
10.012
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | pH Buffer Standards |
| Da utilizzare con (applicazione) | Calibration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Instruments and Electrodes |
| pH | 7.00 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 100 ml |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Note sul grado di purezza | Accuracy at 25°C is ±0010pH |
| Imballaggio | 6 dosi da 100 ml |
| Tracciabilità a NIST | Tracciabili NIST |
| Vedi altri risultati |