Learn More
Fisherbrand™ Misuratore di ossigeno disciolto portatile a penna Traceable™
Codice prodotto. 11744266 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Ossigeno disciolto
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11744266
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Due teste per sonda di ricambio con membrane, soluzione elettrolitica, custodia in nylon, quattro batterie AAA
Il design è compatto e robusto con cifre grandi e facili da leggere. Il misuratore di ossigeno disciolto portatile a penna Fisherbrand Traceable ha un design resistente all'acqua con guarnizione O-ring e tastiera a membrana che garantisce una lunga durata in ambienti difficili di laboratorio o impianti.
  • Robusto involucro in plastica ABS resistente all'acqua con guarnizione O-ring e tastiera a membrana
  • Pulsante Hold per bloccare il valore delle letture sul display
  • Cifre sul display LCD a contrasto elevato e di grandi dimensioni: 0.375 in.
  • Consente di visualizzare contemporaneamente la concentrazione dell'ossigeno e la temperatura
  • L'unità consente di richiamare i valori minimo/massimo
  • Progettato per un funzionamento intuitivo e semplice per tutti
  • Dimensioni: 1.5 x 8 x 1.5 in.
  • Peso: 5 once
Misurazione dell'ossigeno disciolto
  • Intervallo: da 0.0 a 20.0 mg/l
  • Risoluzione: 0.1 mg/l
  • Precisione: ±0.4 mg.l
Misurazione dell'ossigeno disciolto in % rispetto alla saturazione dell'aria
  • Intervallo: saturazione dell'aria compresa tra 0.0 e 100%
  • Risoluzione: 0.1%
  • Precisione: ±0.7% mg/l
Misurazione della temperatura
  • Intervallo: da 32.0 a 122 °F (da 0.0 a 50 °C)
  • Risoluzione: 0.1°
  • Precisione: ±1.5 °F (0.8 °C)
  • Compensazione automatica della temperatura: da 0.0 a 50.0 °C
Certifications
Certificato di tracciabilità NIST
Specifica
Include Due teste per sonda di ricambio con membrane, soluzione elettrolitica, custodia in nylon e quattro batterie AAA
Da utilizzare con (applicazione) Ossigeno disciolto
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0° a 50 °C
Risoluzione (temperatura) 0.1 °C
Precisione (Temperatura) ±0.8 °C
Tipo di display LCD
Certificazione/Conformità NIST
Peso (sistema metrico) 0.14 kg
Peso (sistema imperiale) 5 once
Intervallo (RDO) 0 mg/L to 20 mg/L
Intervallo (DO) Da 0 a 20 mg/l
Risoluzione (DO) 0.1 mg/l
Range di rilevamento Multiple
Intervallo di saturazione Saturazione dell'aria compresa tra 0 e 100%
Risoluzione di saturazione 0.1%
Temperature (English) Range Da 32° a 122 °F
Tipo di batteria AAA
Precisione (DO) ±0.4 mg/l