Learn More
Fisherbrand™ Misuratori per umidità relativa/temperatura Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Fisher Scientific™ Traceable™ Relative Humidity/Temperature Meters allow you to monitor air conditions in environmental chambers, chemical storage areas, cleanrooms, incubators and stockrooms.
- Humidity range: 25 to 95% RH; Accuracy: ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
- Continuously and simultaneously display relative humidity (11-661-11) or humidity/temperature (11-661-12) in extra-large, 0.62 in.-high (1.5 cm) digits
- Made from high-impact, chemical-resistant ABS plastic
With Temperature Readout
- Temperature readout in °C or °F; ranges from 0° to 50°C (32° to 122°F) with ±1°C/°F accuracy
- Measures 0.75L x 3.25W x 7 in.H (2 x 8 x 18 cm)
- Net weight: 5 oz. (142g)
- Wall mount included
- Temperature readout in °C and °F; ranges from 0° to 50°C (32° to 122°F) with ±1°C/°F accuracy
- Minimum and maximum memories permit air monitoring overnight, during weekends, or for virtually any other time period
- Measures 0.62L x 2.62W x 3.87 in.H (2 x 7 x 10 cm)
- Net weight: 2 oz. (57g)
- Wall mount and bench stand included
Certifications
E' fornito un certificato che attesta la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio di calibrazione ISO™ 17025 accreditato da A2LA™.
Compliance
codice catalogo 11-661-13 soddisfa i requisiti federali per le specifiche dello standard CLIA 493.1207 per il monitoraggio di temperatura e umidità nei laboratori clinici.
Specifica
Specifica
| Tipo | Solo misuratore di umidità digitale |
| Intervallo di umidità | Da 25 a 95% |
| Risoluzione | 0,01 |
| Accuracy | ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise |
| Temperature Range (Metric) | Da 0° a 50 °C |
| Precisione termica | ±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale | Plastica ABS |
| Memoria | Memorizza e consente di richiamare i valori minimo e massimo della temperatura e dell’umidità, valori aggiornati al secondo |
| Sensori | Stato solido |
| Vedi altri risultati |