Learn More
Fisherbrand™ Mini orologio Traceable™ Stick-It
Codice prodotto. 11745833 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Display:
Analog
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745833
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Traceable™ Stick-It Mini-Clock is ideal for individual work areas with easily read bright hands and white sweeping second hand.
  • Precise quartz-crystal accuracy is 0.013%
  • O-ring sealed metal case is water-resistant/dustproof
  • Flat bottom permits standing on shelf, desk, or bench
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
Product Type Mini orologio
Accuracy 0.00013
Risoluzione 1 sec.
Display Analog
Materiale Metallo robusto
Profondità (sistema imperiale) 0.3 in.
Profondità (sistema metrico) 0.76 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 4.06 cm
Peso (sistema imperiale) 1 oz.
Peso (sistema metrico) 0.028 kg
Include Velcro™, nastro biadesivo, durata batteria 2 anni e certificati di tracciabilità
Da utilizzare con (applicazione) Perfetto per aree di lavoro individuali, con lancette luminose di facile lettura e lancetta dei secondi bianca con movimento continuo silenzioso
Quantità Confezioni singole
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST