Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Stopwatch/Repeat Timer
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Cronometro/timer a ripetizione, cordino
Per analisi da ripetere a intervalli regolari. Cronometro/timer a ripetizione Fisher Scientific™ Traceable™ con funzioni di cronometro per misurazioni singole, con conto progressivo/decrementale, misurazioni a tempi intermedi multipli e a intervalli, otto memorie, temporizzazione continua.
Imposta il conteggio decrementale da 10 ore a 1/10 di secondo. Quando viene raggiunto lo zero, il timer emette un allarme e riprende il conteggio decrementale partendo dal valore programmato. Il ciclo si ripete automaticamente fino a quando non viene arrestato. La sezione di conteggio sul display mostra il numero di volte in cui il ciclo è stato ripetuto. Il display LCD visualizza costantemente il tempo residuo.
- Il cronometro universale fornisce funzioni ripetitive per la temporizzazione degli allarmi nel conto decrementale
- Involucro a prova di urto in plastica ABS
- L'intervallo di temporizzazione è pari a 10 ore fino a 1/10 di secondo
- Risoluzione: 0.01 secondi
- Precisione: 0.001 %
- Dimensioni: 6 x 6 x 1.3 cm (2.375 x 2.375 x 0.5 pollici)
- Peso: 1.75 once
Order Info
Batteria di ricambio: Cod. prod. 02-440-1°A
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cronometro/timer a ripetizione |
| Intervallo di tempo | 10 ore |
| Alarms | Audible |
| Accuracy | 1e-05 |
| Risoluzione | 0.01 sec. |
| Display | LCD |
| Tipo di batteria | 2 year Silver Oxide |
| Dimensioni (L x P x A) | 2.375 x 2.375 x .5 in. |
| Peso (sistema imperiale) | 1.75 once |
| Peso (sistema metrico) | 0.049 kg |
| Vedi altri risultati |