Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ con data/ora, memoria valori min/max, sonda per flaconi
Codice prodotto. p-3170696 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema imperiale):
1,5 in.
2,5in.
Tipo di sonda:
Sonda a immersione
Sonda per flaconi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775843
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Flip open stand for benchtop use, wall mounting slot, Velcro™ to attach to any surface, AAA Alkaline battery, high impact ABS Plastic case
Visualizzazione di ora e data esatta in caso di raggiungimento della temperatura minima e massima. Termometri Fisher Scientific Traceable con ora/data e memorizzazione del valore max/min, perfetti per la registrazione a lungo termine e il monitoraggio della temperatura di soluzioni, frigoriferi e stanze.
Visualizzazione di ora e data esatta in caso di raggiungimento della temperatura minima e massima. Termometri Fisher Scientific™ Traceable™ con ora/data e memorizzazione del valore max/min, perfetti per registrazione a lungo termine e per monitoraggio della temperatura di soluzioni, frigoriferi e stanze.
  • Displays current, minimum, and maximum temperatures
  • Display shows min/max of ambient or probe temperature, time of day, and month/day
  • Submersible probe; wire mounting bracket permits easy probe placement
  • Stainless-steel sensor and 6 ft. (1.8m) cable perform accurately even when both are under water
  • Sensor diameter: 0.18 in.; length: 1.5 in.
  • Resolution is 0.5°; accuracy, ±1.5°C
  • Dimensions: 3.5L x 3.5W x 1 in.H (8.9 x 8.9 x 2.5 cm)
  • 15-077-976 comes with special bottle probe specifically for refrigerator/freezer applications
Order Info
La batteria di ricambio ha un codice catalogo 02-440-3A
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,18 in.
Dimensioni (L x P x A) 3.5 x 3.5 x 1 pollici (8.9 x 8.9 x 2.5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio di soluzioni e refrigeratori
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Include Supporto pieghevole da banco, asola per montaggio a parete, Velcro™ per il fissaggio su qualsiasi superficie, batteria alcalina AAA, corpo in plastica ABS antiurto
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 72 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 1,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 182.8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 3.81 cm
Materiale Plastica ABS
Modello Termometro Traceable con sonda a immersione per il monitoraggio di soluzioni e refrigeratori
Tipo di sonda Sonda a immersione
Risoluzione 0.5 °C
Peso (sistema imperiale) 3,5 once
Peso (sistema metrico) 90 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 3,5 in.
Max. Temperature (English) 176 °F
Temperatura max (sistema metrico) 80 °C
Min. Temperature (English) −40 °F
Min. Temperature (Metric) −40 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -40 ° a +176 °F
Temperature Range (Metric) Da -40° a +80 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1,5 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 8,9 cm