Learn More
Fisherbrand™ Timer con allarme a tre canali Traceable™
I tre canali sono in grado di svolgere la propria funzione efficacemente per molti anni
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13500kg
Includes: Batteria AA con durata due anni, corpo in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche
Descrizione
Fisher Scientific™ Traceable™ Three-Channel Alarm Timer features 10-hour timing capacity with one-second resolution.
- Capacità del timer: 10 ore
- Precisione: 0.001%
- Display: LCD con altezza di 0.25 poll.
- Allarme separato per ciascun canale; un minuto
- L’allarme può essere silenziato automaticamente o manualmente
- Dimensioni: 3.5 L x 7.6 P x 7.6 A in cm (1.4 x 3 x 3 poll.)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Indica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Timer Original Lab | |
1 min. | |
1 sec. | |
3 | |
0,25 in. | |
4 once | |
Batteria AA con durata due anni, corpo in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche |
9 ore 59 min. 59 sec. | |
0,01% | |
LCD | |
AA | |
0.63 cm | |
113.39 g | |
ISO 17025, NIST and A2LA |