Learn More
Fisherbrand™ Orologio timer Traceable™: 24 ore
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
Da 24 ore a 1 min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Batteria all'ossido di argento con durata di 2 anni, supporto, clip, retro magnetico
Fisher Scientific™ Traceable™ 24-Hour Timer Clock is a reliable benchtop timer with 1-second resolution and 0.01% accuracy.
- Richiamo della memoria
- Funzione Thru-zero
- Modalità time-out
- Capacità di temporizzazione: 24 ore
- Display: 0.34 pollici di A LCD
- L’orologio è dotato di indicatori AM/PM
- Allarme: udibile e visibile per 1 min, si silenzia in modo automatico o manuale
- Dimensioni: 5.7 L x 5.7 P x 1.3 A in cm (2.25 x 2.25 x 0.5 poll.)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Product Type | Handheld/Benchtop Timer |
| Intervallo di tempo | Da 24 ore a 1 min. |
| Alarms | Acustici e visivi di 1 min. |
| Accuracy | 0.0001 |
| Risoluzione | 1 sec. |
| Display | LCD |
| Tipo di batteria | Ossido di argento |
| Dimensioni (L x P x A) | 2.25 x 2.25 x 0.5 pollici (5.6 x 5.6 x 1.27 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.6 cm |
| Vedi altri risultati |