Learn More
Fisherbrand™ Termometro per alimenti impermeabile Traceable™ con supporti
L'esclusivo supporto consente di posizionare una sonda di perforazione a qualsiasi altezza su becher, cilindri o serbatoi. Al tocco di un tasto il termometro impermeabile per alimenti Fisher Scientific Traceable visualizza le temperature minime e massime in qualsiasi intervallo di tempo.
23.95€ - 39.35€
Specifica
Certificazione/Conformità | NIST |
---|---|
Diametro sonda (sistema imperiale) | 0,14 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori alimentari, trasformazione e preparazione di alimenti e birrifici |
Include | Sonda in acciaio inox, supporto, portachiavi e cordino |
Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 3,5 in. |
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11769715
|
Fisherbrand™
|
±0.4 °C | Termometro Ultra per alimenti |
39.35€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11795853
|
Fisherbrand™
|
±1.5 °C | Termometro per alimenti |
23.95€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
L'esclusivo supporto consente di posizionare la sonda a penetrazione a qualsiasi altezza su becher, cilindri o serbatoi. Al semplice tocco di un tasto, il termometro impermeabile per alimenti Fisher Scientific™ Traceable™ visualizza le temperature min. e max. su qualsiasi periodo di tempo.
- Intervallo da -50 a +300°C (da -58 a +572°F)
- Risoluzione di 0.1° da -20 a +200° (1° nell'intervallo restante)
- Accuratezza di ±1.5°C o ±0.4°C ai punti testati per il modello Ultra™
- Dimensioni: lunghezza stelo, 3.5 poll.; diametro stelo ,0.14 poll.; lunghezza totale, 7.25 poll.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard definiti dall' Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia.
Specifica
NIST | |
Laboratori alimentari, trasformazione e preparazione di alimenti e birrifici | |
3,5 in. | |
8.8 cm | |
0,1 °C | |
28.4 g | |
572°F | |
-58°F | |
Da -58 ° a +572 °F | |
Digital LCD |
0,14 in. | |
Sonda in acciaio inox, supporto, portachiavi e cordino | |
18.4 cm | |
Plastica ABS | |
1 oncia | |
7,25 in. | |
300°C | |
-50°C | |
-50° - +300 °C |