Learn More
Fisherbrand™ Agitatori Mini
Codice prodotto. 11517503 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
Alchemist
Batteri
Blue is Good
Caffeina
Crystals
DNA
Periodic Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11517503
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Line adapter, stir bar and instructions
Agitazione con stile – agitatori personali economici con esclusivo design triangolare
Choice of seven whimsical top plate designs.
  • Stirring range: 350 to 2000rpm
  • Stirring capacity: 1L
  • Maximum vessel diameter: 8.5 cm
  • Power-on LED
  • Clear, chemically resistant nylon top surface
  • Tough, stable plastic base
Order Info
Dimensioni totali: 5.625 L x 5.625 P x 2.375 pollici A (14.3 x 14.3 x 6.6 cm); per 220-240 V
Warranty
Tre anni
Specifica
Speed 350 to 2000 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Nylon
Capacità 1L
Display LED
Forma Triangular
Tensione 120/220 V
Diameter (Metric) Outside 8.5 cm
Dimensioni (L x P x A) 5.625 x 5.625 x 2.375 in. (14.3 x 14.3 x 6.6cm)
Altezza (sistema imperiale) 2.375 in.
Altezza (sistema metrico) 6.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.625 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.625 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Requisiti elettrici 120-230V 50/60 Hz
Materiale Plastic
Modello DNA
Tipo Stirrer