Learn More
Fisherbrand™ Agitatori Mini
Codice prodotto. 12110970 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
Alchemist
Batteri
Blue is Good
Caffeina
Crystals
DNA
Periodic Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12110970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Adattatore di linea, ancoretta di agitazione e istruzioni
Agitazione con stile – agitatori personali economici con esclusivo design triangolare
Piano di appoggio disponibile in sette originali design.
  • Intervallo di agitazione: da 350 a 2000giri/min
  • Capacità di agitazione: 1l
  • Diametro massimo del recipiente: 8.5cm
  • LED di accensione
  • Superficie di appoggio in nylon incolore chimicamente resistente
  • Base in plastica robusta e stabile
Order Info
Dimensioni totali: 5.625 L x 5.625 P x 2.375 pollici A (14.3 x 14.3 x 6.6 cm); per 220-240 V
Warranty
Tre anni
Specifica
Speed Da 350 a 2000 gir/min
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Nylon
Capacità 1 L
Display LED
Forma Triangular
Tensione 220-240V
Diameter (Metric) Outside 8.5 cm
Dimensioni (L x P x A) 5.625 x 5.625 x 2.375 pollici (14.3 x 14.3 x 6.6 cm)
Altezza (sistema imperiale) 2.375 in.
Altezza (sistema metrico) 6.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.625 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.625 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Requisiti elettrici 120-230V 50/60 Hz
Materiale Base in plastica
Modello Blue is Good
Tipo Stirrer