Learn More
Fisherbrand™ Agitatore magnetico ultra sottile
Agitatore magnetico anti-fuoriuscita, esente da manutenzione con profilo e modalità a impulsi.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15361901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Agitatore magnetico anti-fuoriuscita, esente da manutenzione con profilo e modalità a impulsi.
  • Moderna tecnologia a bobina magnetica
  • Superficie piatta
  • Design compatto e sottile
  • La funzione a impulsi fornisce una migliore miscelazione (la barra di agitazione alterna la rotazione in senso orario e in senso antiorario ogni 30 secondi)
  • Pannello di controllo semplice con interfaccia di semplice utilizzo
  • Impostazione velocità variabile da 15a 1500 giri/min
  • Indicatore di velocità durante il funzionamento
  • Supporti antiscivolo
  • Gruppo motore antiusura (senza parti mobili)
  • Piastra e custodia realizzate in materiali chimicamente resistenti
  • Posizione di aggancio in cui collocare o attaccare l'ancoretta magnetica
Specifiche tecniche
  • Volume di agitazione massimo (H2O): 800 ml
  • Massima capacità di agitazione (testata in H2O): 500 ml a 1500 giri/min con ancoretta da 2.5
  • Intervallo di velocità: Da 15 a 1500 giri/min
  • Lunghezza massima delle ancorette: 2.5 cm (0.98 pollici)
  • Materiale della piastra: Poliestere
  • Dimensioni della piastra di configurazione: 9.4 cm (3.7 pollici)
  • Dimensioni (Lun x Lar x A): 18.5 x 11.5 x 1.3 cm (7.2 x 4.5 x 0.5 in)
  • Peso: Da 0.4 a 0.5 kg (0.8 1.2 libbre)
  • Temperatura ambiente consentita: Da 5 a 40 °C
  • Classe di protezione secondo le direttive DIN EN 60529: IP 65
  • Tensione di ingresso: Da 100 a 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 5 W
  • Cambio di direzione/modalità a impulsi automatici Sì
  • Intervallo di tempo di modifica automatica della direzione: 30 secondi
  • Indicatore velocità corrente Sì
Compliance
IP 65
Specifica
Specifica
Da 15 a 1500 giri/min
Da 100 a 230 V
7.28 x 4.52 x 0.5 in (18.5 x 11.5 x 1.3 cm)
1.3 cm
18.5 cm
9.4 cm
11.5 cm
50/60 Hz
5°C to 40°C
Da 0.4 a 0.5Kg
800 mL
5 W
0.5 pollici
7.28 pollici
3.7 in
4.52 pollici
Da 100 a 230 V 50/60 Hz
Ultra sottile
Da 0.8 a 1.2 libbre