Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Ampule Tube Holders
Codice prodotto. 15716959 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni provetta:
10 to 17 mm dia.
15 to 17 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15716959
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Fisherbrand vortex mixers.
Also compatible with other manufacturers' models; contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details.
  • Mixes storage vials and test tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni provetta 15 to 17 mm dia.
Product Type Ampoule Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex mixer