Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Foam Insert Set
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni provetta:
20 to 25 mm
9 to 13 mm
9 to 13 mm, 14 to 19 mm, 20 to 29 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni provetta | 20 to 25 mm |
| Product Type | Foam Insert Set |
| Materiale | Foam |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 20 to 25mm Tube of digital and analog mini vortex mixer |