Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Bottle Stands
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 x 2 L Bottles
3 x 2 L Bottles, 1 x 4 L Bottle, Square
User Bottles
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Wellwash Microplate Strip Washer
Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
ELISA-based assays, cell washing
Specifica
Specifica
| Capacità | 3 x 2 L Bottles, 1 x 4 L Bottle, Square |
| Tipo | Bottle Stand |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wellwash Versa Microplate Strip Washer |