Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Spare Bottles
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Subsitute bottles of different sizes for added convenience
ELISA-based assays, cell washing
Specifica
Specifica
| Include | Solid cap |
| Capacità (sistema imperiale) | 67.62 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer |