Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Wash Heads
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Tipo:
Blank Wash Head
Wash Head
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità:
2 x 8
Descrizione
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Applications:
ELISA-based assays, cell washing
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA-based assays, cell washing |
| Tipo | Blank Wash Head |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wellwash Versa Microplate Strip Washer |