Learn More
Fisherbrand™ 10-Tooth Combs for Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Click to view available options
Spessore (sistema imperiale):
0.8mm
1.5mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Tipo | Comb |
| Dimensioni gel | 20 x 20 cm |
| Conteggio denti | 10 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.8mm |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.08 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 239 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) ingombro | 9.84 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 7.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) ingombro | 25 cm |
| Vedi altri risultati |