Learn More
Fisherbrand™ 15-Tooth Combs for Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
144 μL
271 μL
Spessore (sistema metrico) denti:
0.08 cm
0.15 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Tipo | Comb |
| Dimensioni gel | 20 x 20 cm |
| Conteggio denti | 15 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.15 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 271 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) ingombro | 9.84 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 7.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) ingombro | 25 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 20 cm |
| Vedi altri risultati |