Learn More
Fisherbrand™ 20-Tooth Combs for Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Codice prodotto. p-4888866 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
97 μL
182 μL
Spessore (sistema metrico) denti:
0.08 cm
0.15 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11973055
Marca: Fisherbrand™ P220C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
20-Tooth Combs for Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
  • For use with Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Tipo Comb
Dimensioni gel 20 x 20 cm
Conteggio denti 20
Spessore (sistema metrico) denti 0.08 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto 97 μL
Lunghezza (sistema imperiale) ingombro 9.84 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) ingombro 25 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) denti 0.21 in.
Larghezza (sistema metrico) ingombro 13 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Larghezza (sistema metrico) denti 0.55 cm
Altezza (sistema imperiale) ingombro 9.05 in.
Altezza (sistema metrico) ingombro 23 cm