Learn More
Fisherbrand™ Combs for FB-VE16-1 Vertical Electrophoresis System
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
51 μL
69 μL
96 μL
107 μL
129 μL
183 μL
201 μL
343 μL
Lunghezza (sistema metrico) ingombro:
16 cm
20 cm
Conteggio denti:
10
15
20
24
Larghezza (sistema metrico) denti:
0.29 cm
0.39 cm
0.61 cm
1.04 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Tipo | Comb |
| Dimensioni gel | 16 x 14 cm |
| Conteggio denti | 10 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.08 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 183 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) ingombro | 7.87 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 6.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) ingombro | 20 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 16 cm |
| Vedi altri risultati |