Learn More
Fisherbrand™ Combs for FB-VE16-1 Vertical Electrophoresis System
Codice prodotto. 11973045 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
51 μL
69 μL
96 μL
107 μL
129 μL
183 μL
201 μL
343 μL
Lunghezza (sistema metrico) ingombro:
16 cm
20 cm
Conteggio denti:
10
15
20
24
Larghezza (sistema metrico) denti:
0.29 cm
0.39 cm
0.61 cm
1.04 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11973045
Marca: Fisherbrand™ P115D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Creates the wells in gels for electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster
Tipo Comb
Dimensioni gel 16 x 14 cm
Conteggio denti 15
Spessore (sistema metrico) denti 0.15 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto 201 μL
Lunghezza (sistema imperiale) ingombro 7.87 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 6.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) ingombro 20 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 16 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 5.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) denti 0.24 in.
Larghezza (sistema metrico) ingombro 13 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 14 cm
Larghezza (sistema metrico) denti 0.61 cm
Altezza (sistema imperiale) ingombro 7.08 in.
Altezza (sistema metrico) ingombro 18 cm