Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Glass Plates for Discontinued Model FB-SEQ-2045
Codice prodotto. p-141954 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Blank Glass
Notched Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11957425
Marca: Fisherbrand™ S1S45G
DNA Sequencing Systems Glass Plates for discontinued model FB-SEQ-2045
For use with discontinued model FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sequencing gel casting systems
Altezza (sistema metrico) 0.32 cm
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Product Type Blank Glass
Spessore (sistema metrico) denti 4.57 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm