Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System: Clamps
Codice prodotto. 11923286 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FisherBiotech FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System; Owl P8DS Gel System
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11923286
Marca: Fisherbrand™ P8CL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with FB-VE10-1 vertical electrophoresis systems
Set of 2; 10 x 10cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) FisherBiotech FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System; Owl P8DS Gel System
Tipo Side Clamp
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema metrico) 10 cm