Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
Codice prodotto. 11983025
Click to view available options
Spessore (sistema metrico) denti:
0.05 cm
0.08 cm
0.15 cm
0.77 cm
Conteggio denti:
6
8
10
12
15
20
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11983025
Marca: Fisherbrand™ MP8D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl P8 Series Electrophoresis System
Tipo Comb
Dimensioni gel 10 x 10 cm
Conteggio denti 8
Spessore (sistema metrico) denti 0.15 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto 185 μL
Lunghezza (sistema imperiale) ingombro 5.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) ingombro 15 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 3.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) denti 0.3 in.
Larghezza (sistema metrico) ingombro 13 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 10 cm
Larghezza (sistema metrico) denti 0.77 cm
Altezza (sistema imperiale) ingombro 5.11 in.
Altezza (sistema metrico) ingombro 13 cm