Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
Click to view available options
Spessore (sistema metrico) denti:
0.05 cm
0.08 cm
0.15 cm
0.77 cm
Conteggio denti:
6
8
10
12
15
20
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P8 Series Electrophoresis System |
| Tipo | Comb |
| Dimensioni gel | 10 x 10 cm |
| Conteggio denti | 6 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.05 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 89 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) ingombro | 5.11 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 3.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) ingombro | 13 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 10 cm |
| Show More |