Learn More
Fisherbrand™ Sistema per elettroforesi verticale FB-VE10-1: Piastre in vetro
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Notched Glass Plate
Piastra di vetro bianco
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema per elettroforesi verticale FisherBiotech FB-VE10-1; sistema di colata gel a gradiente multiplo Owl™ P7-CST |
| Tipo | Piastra di vetro bianco |
| Materiale | Vetro |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.09 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.24 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.09 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 0.24 cm |