Learn More
Fisherbrand™ Sistema per elettroforesi verticale FB-VE10-1: Piastre in vetro
Codice prodotto. p-4891774 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Notched Glass Plate
Piastra di vetro bianco
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11973065
Marca: Fisherbrand™ P710R
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Notched or blank glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) FisherBiotech FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System; Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
Tipo Notched Glass Plate
Materiale Glass
Spessore (sistema imperiale) 0.09 in.
Spessore (sistema metrico) 0.24 cm
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.09 in.
Altezza (sistema metrico) 0.24 cm