Learn More
Fisherbrand™ Gaskets for Owl™ P10DS Dual Gel System
Codice prodotto. 11947525
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Owl P10DS Dual Gel System
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11947525
Marca: Fisherbrand™ P10GK
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Gaskets for Owl™ P10DS Dual Gel System
  • For use with Owl P10DS dual gel system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Orange
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl P10DS Dual Gel System
Tipo Gasket
Dimensioni gel 20 x 20 cm
Lunghezza (sistema imperiale) gel 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 20 cm