Learn More
Fisherbrand™ Gel Casting Pouches for FB-GC16-1 Vertical Gel Casters
Codice prodotto. 12404647
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 12404647
Marca: Fisherbrand™ GP225
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maintain the quality of your current gel casting system with Fisherbrand™ Owl™ JGC-2 Gel Casting System Replacement Parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Gel Casting
Da utilizzare con (apparecchiatura) FB-GC16-1 Vertical Gel Casters
Tipo Gel Casting Pouch
Dimensioni gel 16 x 14 cm
Quantità 25/Pk.
Dimensioni (L x P) 6.3 x 5.5 in. (16 x 14 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 14 cm