Learn More
Fisherbrand™ Glass Plates for FB-VE16-1 Vertical Electrophoresis System
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Blank Glass Plate
Notched Glass Plate
Offset Glass Plate
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Tipo | Offset Glass Plate |
| Materiale | Glass |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.12 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.3 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 14 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.12 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 0.32 cm |