Learn More
Fisherbrand™ Notched Glass Plate for Owl™ P10DS Dual Gel System
Codice prodotto. 11721586 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Owl P10DS Dual Gel System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11721586
Marca: Fisherbrand™ P1020R
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Notched Glass Plate for Owl™ P10DS Dual Gel System
  • For use with Owl P10DS dual gel system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl P10DS Dual Gel System
Tipo Notched Glass Plate
Materiale Glass
Lunghezza (sistema imperiale) gel 7.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.12 in.
Altezza (sistema metrico) 0.32 cm