Learn More
Fisherbrand™ Pouches for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Codice prodotto. 11982975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 11982975
Marca: Fisherbrand™ GP4100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pouches for use with FB-GC10-1 Vertical Gel Caster.
  • Dimensions: 10L × 10cmW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl JGC-4 Gel Casting System
Tipo Gel Pouch
Quantità 100/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema metrico) 10 cm