Learn More
Fisherbrand™ Pouches for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
- Dimensions: 10L × 10cmW
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl JGC-4 Gel Casting System |
| Tipo | Gel Pouch |
| Quantità | 25/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |