Learn More
Fisherbrand™ Preparative/Marker Comb for Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Tipo | Preparative/Marker Comb |
| Dimensioni gel | 10 x 20 cm |
| Conteggio denti | 2 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.15 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 448/155 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 7.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 20 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) gel | 7.8 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) denti | 5.8/0.18 in. |
| Vedi altri risultati |