Learn More
Fisherbrand™ Space Aligner for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Codice prodotto. 11992995
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Owl JGC-4 Gel Casting System
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11992995
Marca: Fisherbrand™ JG4PL
Space aligner for use with FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Comes in a pack of three.
  • Dimensions: 10L × 10cmW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl JGC-4 Gel Casting System
Tipo Spacer Aligner
Dimensioni gel 10 x 10 cm
Lunghezza (sistema imperiale) gel 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) gel 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 3.9 in.
Larghezza (sistema metrico) gel 10 cm