Learn More
Fisherbrand™ Spacers for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.8 cm
1.5 cm
Altezza (sistema metrico):
0.008 cm
0.15 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Tipo | Spacer Set |
| Dimensioni gel | 10 x 10 cm |
| Include | Two side spacers and one bottom spacer |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 3.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 10 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) ingombro | 5.9 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) gel | 3.9 in. |
| Vedi altri risultati |