Learn More
Fisherbrand™ Spacers for Owl™ P10DS Dual Gel System
Codice prodotto. 11943065 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.08 cm
0.15 cm
Altezza (sistema metrico):
0.08 cm
0.15 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11943065
Marca: Fisherbrand™ P2SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spacers for Owl™ P10DS Dual Gel System
  • For use with Owl P10DS dual gel system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl P10DS Dual Gel System
Tipo Spacer Set
Dimensioni gel 20 x 20 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.08 cm
Lunghezza (sistema imperiale) ingombro 9.84 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) ingombro 25 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) ingombro 5.11 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.1 cm
Larghezza (sistema metrico) ingombro 13 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.03 in.
Altezza (sistema imperiale) ingombro 9.05 in.
Altezza (sistema metrico) 0.08 cm
Altezza (sistema metrico) ingombro 23 cm